2-Fluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006196-25G 006196-100G
FLUO006196-25GEA 42.6 EUR InStock
FLUO006196-25G FLUO006196-100G
2-Fluorbenzylalkohol
2-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇FO
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004601
CAS-Nummer: 446-51-5
EINECS: 207-170-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge