5-Fluor-o-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013052-5G 013052-25G
FLUO013052-5GEA 35.3 EUR InStock
FLUO013052-5G FLUO013052-25G
5-Fluor-o-kresol
5-Fluor-o-kresol
Formel: C₇H₇FO
MW: 126.13 g/mol
MDL Number: MFCD00673009
CAS-Nummer: 452-85-7
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge