3-(Trifluormethyl)thiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002621-5G 002621-25G
FLUO002621-5GEA 84.9 EUR InStock
FLUO002621-5G FLUO002621-25G
3-(Trifluormethyl)thiophenol
3-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃S
MW: 178.18 g/mol
Siedepunkt: 161…163 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00041142
CAS-Nummer: 937-00-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge