4-(Trifluormethyl)thiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002622-1G 002622-5G 002622-25G
FLUO002622-1GEA 117 EUR InStock
FLUO002622-1G FLUO002622-5G FLUO002622-25G
4-(Trifluormethyl)thiophenol
4-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃S
Siedepunkt: 60…61 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,31 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00042320
CAS-Nummer: 825-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge