Benzylisothiocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL01140.1 TL01140.10 TL01140.50
MAYBTL01140.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL01140.1 MAYBTL01140.10 MAYBTL01140.50
Benzylisothiocyanat
Benzylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NS
MW: 149.22 g/mol
Siedepunkt: 243
Melting Pt: 24
Dichte: 1.084 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004819
CAS-Nummer: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN: 2206
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge