2-Isopropylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008988-5G 008988-25G 008988-1G
FLUO008988-5GEA 174 EUR InStock
FLUO008988-5G FLUO008988-25G FLUO008988-1G
2-Isopropylphenylisothiocyanat
2-Isopropylphenylisothiocyanat
Formel: C₁₀H₁₁NS
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00022053
CAS-Nummer: 36176-31-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge