m-Tolylisothiocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
SB01456.1 SB01456.10 SB01456.50
MAYBSB01456.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01456.1 MAYBSB01456.10 MAYBSB01456.50
m-Tolylisothiocyanat
m-Tolylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NS
MW: 149.22 g/mol
Siedepunkt: 243
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 1.103 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004807
CAS-Nummer: 621-30-7
EINECS: 210-677-6
UN: 2922
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge