2-Methoxybenzylamin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
SB01158.250 SB01158.1
CHMPSB01158.250EA 0 EUR InStock
CHMPSB01158.250 MAYBSB01158.1
2-Methoxybenzylamin
2-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 227
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008110
CAS-Nummer: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..