2-Methoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
159883-25G 159883-5G
SIAL159883-25GEA 72 EUR InStock
SIAL159883-25G SIAL159883-5G
2-Methoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
2-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008110
CAS-Nummer: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge