N-Methyl-o-toluidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
009654-10G 009654-25G
FLUO009654-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009654-10G FLUO009654-25G
N-Methyl-o-toluidin
N-Methyl-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 206…208 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,973 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00025627
CAS-Nummer: 611-21-2
EINECS: 210-260-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge