p-Propylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W293008-10KG-K W293008-1KG-K W293008-5KG-K
SIALW293008-10KG-KEA 1690 EUR InStock
SIALW293008-10KG-K SIALW293008-1KG-K SIALW293008-5KG-K
p-Propylanisol, Sigma-Aldrich®
p-Propylanisol
Formel: C₁₀H₁₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00027121
CAS-Nummer: 104-45-0
EINECS: 203-203-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge