4-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W315605-10KG-K W315605-1KG-K
SIALW315605-10KG-KEA 2050 EUR InStock
SIALW315605-10KG-K SIALW315605-1KG-K
4-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Ethylphenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 218
Melting Pt: 40…43 °C
Dichte: 1.011 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 100
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002393
CAS-Nummer: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
UN: 2430
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge