p-Kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W233706-10KG-K W233706-1KG-K W233706-25KG-K W233706-5KG-K
SIALW233706-10KG-KEA 658 EUR InStock
SIALW233706-10KG-K SIALW233706-1KG-K SIALW233706-25KG-K SIALW233706-5KG-K
p-Kresol, Sigma-Aldrich®
p-Kresol
Formel: C₇H₈O
Siedepunkt: 201,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 32…34 °C
Dichte: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002376
CAS-Nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge