Salicylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
166952-100G 166952-25G
SIAL166952-100GEA 101 EUR InStock
SIAL166952-100G SIAL166952-25G
Salicylalkohol, Sigma-Aldrich®
Salicylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 268
Melting Pt: 82
Dichte: 1.1613 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004617
CAS-Nummer: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge