p-Toluolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T35955-1KG T35955-250G T35955-3KG
SIALT35955-1KGEA 115 EUR InStock
SIALT35955-1KG SIALT35955-250G SIALT35955-3KG
p-Toluolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
p-Toluolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₂S
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 67 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 128 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007450
CAS-Nummer: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge