Toluol-4-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
236330-50G 236330-10G
SIAL236330-50GEA 156 EUR InStock
SIAL236330-50G SIAL236330-10G
Toluol-4-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Toluol-4-sulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 136…138 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011692
CAS-Nummer: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge