Nonylbenzol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A12957.09 A12957.18 A12957.30
A12957.09EA 40.9 EUR InStock
A12957.09 A12957.18 A12957.30
Nonylbenzol ≥97%
Nonylbenzol
Purity: 97% CAS No.: 1081-77-2 Molecular Formula: C15H24 Formula Weight: 204.36 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4830 Boiling Point: 281-283° Beilstein Reference: 1907173 MDL No.: MFCD00009575
Formel: C₁₅H₂₄
Siedepunkt: 281…283 °C
Melting Pt: –24 °C
Dichte: 0,858
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009575
CAS-Nummer: 1081-77-2
EINECS: 214-103-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge