Nonylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
331066-100G 331066-25G
SIAL331066-100GEA 348 EUR InStock
SIAL331066-100G SIAL331066-25G
Nonylbenzol, Sigma-Aldrich®
Nonylbenzol
Formel: C₁₅H₂₄
MW: 204.36 g/mol
Siedepunkt: 282
Melting Pt: –24 °C
Dichte: 0.8584 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009575
CAS-Nummer: 1081-77-2
EINECS: 214-103-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge