1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF875. 009071-10G 009071-50G
CHMPCFF875.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF875. FLUO009071-10G FLUO009071-50G
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol
Formel: C₁₂H₁₄
MDL Number: MFCD00190197
CAS-Nummer: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge