1,3-Diphenylaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D204609-100G D204609-25G
SIALD204609-100GEA 151 EUR InStock
SIALD204609-100G SIALD204609-25G
1,3-Diphenylaceton, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenylaceton
Formel: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30…34 °C
Dichte: 1,195 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004795
CAS-Nummer: 102-04-5
EINECS: 203-000-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge