2,6-Difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001959-5G 001959-25G
FLUO001959-5GEA 63.9 EUR InStock
FLUO001959-5G FLUO001959-25G
2,6-Difluorbenzophenon
2,6-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
MW: 218.2 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009895
CAS-Nummer: 59189-51-4
EINECS: 261-650-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge