4-Fluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
003845-100G 003845-500G 003845-25G
FLUO003845-100GEA 60.9 EUR InStock
FLUO003845-100G FLUO003845-500G FLUO003845-25G
4-Fluorbenzophenon
4-Fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉FO
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 49 °C
MDL Number: MFCD00000352
CAS-Nummer: 345-83-5
EINECS: 206-463-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge