Dibenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D34108-100G D34108-500G D34108-5G
SIALD34108-100GEA 36.6 EUR InStock
SIALD34108-100G SIALD34108-500G SIALD34108-5G
Dibenzylamin, Sigma-Aldrich®
Dibenzylamin
Formel: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
MW: 197.28 g/mol
Siedepunkt: 300
Melting Pt: –26 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 143
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004770
CAS-Nummer: 103-49-1
EINECS: 203-117-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03035
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c17e97ec30680cc9e622a04bff55a48e1b301831&vid=c17e97ec30680cc9e622a04bff55a48e1b301831&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge