2,2-Diphenylpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MQ200
D211508-25G D211508-5G
SIALD211508-25GEA 807 EUR InStock
SIALD211508-25G SIALD211508-5G
2,2-Diphenylpropan, Sigma-Aldrich®
2,2-Diphenylpropan
Formel: (C₆H₅)₂C(CH₃)₂
MW: 196.29 g/mol
Siedepunkt: 281
Melting Pt: 29
Dichte: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008794
CAS-Nummer: 778-22-3
EINECS: 212-292-9
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab40901ec26e9a19fbcd50d3c1f3752e72efac85&vid=ab40901ec26e9a19fbcd50d3c1f3752e72efac85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge