1,3-Diphenylpropan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L08849.09 L08849.04
L08849.09EA 299 EUR InStock
L08849.09 L08849.04
1,3-Diphenylpropan ≥98%
1,3-Diphenylpropan
Purity: 98% CAS No.: 1081-75-0 Molecular Formula: C15H16 Formula Weight: 196.29 Refractive Index: 1.5600 Boiling Point: 158-159°/10mm MDL No.: MFCD00043574
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅)
Siedepunkt: 158…159 °C (10 mmHg)
Dichte: 0,980
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043574
CAS-Nummer: 1081-75-0
EINECS: 214-101-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge