Tetraphenylmethan 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A14706.03 A14706.06 A14706.14
A14706.03EA 75.1 EUR InStock
A14706.03 A14706.06 A14706.14
Tetraphenylmethan 96%
Tetraphenylmethan
Purity: 96% CAS No.: 630-76-2 Molecular Formula: C25H20 Formula Weight: 320.44 Melting Point: 280-285° Boiling Point: 431° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 1913557 MDL No.: MFCD00014428
Formel: C₂₅H₂₀
Siedepunkt: 431 °C
Melting Pt: 280…285 °C
Dichte: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014428
CAS-Nummer: 630-76-2
EINECS: 211-144-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b399c319333034c55d0a667c52e4282f8b969e7d&vid=b399c319333034c55d0a667c52e4282f8b969e7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge