4,5-Dibrom-o-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
013144-1G 013144-5G
FLUO013144-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO013144-1G FLUO013144-5G
4,5-Dibrom-o-xylol
4,5-Dibrom-o-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
MDL Number: MFCD00082743
CAS-Nummer: 24932-48-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge