3,4-Dimethylbenzamid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00319.1 TL00319.10 TL00319.50
MAYBTL00319.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00319.1 MAYBTL00319.10 MAYBTL00319.50
3,4-Dimethylbenzamid
3,4-Dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₁NO
MDL Number: MFCD00052960
CAS-Nummer: 5580-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge