4-Fluor-o-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
002578-5G 002578-25G
FLUO002578-5GEA 83.4 EUR InStock
FLUO002578-5G FLUO002578-25G
4-Fluor-o-xylol
4-Fluor-o-xylol
Formel: C₈H₉F
MW: 124.16 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C (730 mmHg)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039217
CAS-Nummer: 452-64-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge