5-Fluor-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002576-5G 002576-25G
FLUO002576-5GEA 72.9 EUR InStock
FLUO002576-5G FLUO002576-25G
5-Fluor-m-xylol
5-Fluor-m-xylol
Formel: C₈H₉F
MW: 124.16 g/mol
Siedepunkt: 145
MDL Number: MFCD00052366
CAS-Nummer: 461-97-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge