4'-(Trifluormethyl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007660-5G 007660-10G
FLUO007660-5GEA 97.2 EUR InStock
FLUO007660-5G FLUO007660-10G
4'-(Trifluormethyl)propiophenon
4'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
MW: 202.18 g/mol
MDL Number: MFCD00039231
CAS-Nummer: 711-33-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge