4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002180-25G 002180-100G
FLUO002180-25GEA 57.9 EUR InStock
FLUO002180-25G FLUO002180-100G
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188.15 g/mol
Siedepunkt: 205
Melting Pt: 26…29 °C
Dichte: 0.924 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000401
CAS-Nummer: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge