2,4-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006017-1G 006017-5G 006017.10G
FLUO006017-1GEA 42.9 EUR InStock
FLUO006017-1G FLUO006017-5G FLUO006017.10G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₃ClF₆O
MW: 276.57 g/mol
MDL Number: MFCD00061227
CAS-Nummer: 53130-43-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge