2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13761.POR 013761-25G 013761-5G
CHMPFL13761.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13761.POR FLUO013761-25G FLUO013761-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₃ClF₆O
MDL Number: MFCD00074997
CAS-Nummer: 393-82-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge