2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF821. 001906-1G 001906-5G
CHMPCFF821.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF821. FLUO001906-1G FLUO001906-5G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12 g/mol
Siedepunkt: 260
Melting Pt: 111…112 °C
MDL Number: MFCD00042496
CAS-Nummer: 32890-87-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge