3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002558-5G 002558-25G
FLUO002558-5GEA 42.9 EUR InStock
FLUO002558-5G FLUO002558-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₉H₃F₆NS
MW: 271.19 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (19 mmHg)
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040838
CAS-Nummer: 23165-29-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge