α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,4-xylidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007828-5G 007828-1G
FLUO007828-5GEA 368 EUR InStock
FLUO007828-5G FLUO007828-1G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,4-xylidin
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,4-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
MW: 229.12 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (0.4 mmHg)
MDL Number: MFCD00236209
CAS-Nummer: 367-71-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge