2-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001975-10G 001975-100G 001975-25G
FLUO001975-10GEA 31.1 EUR InStock
FLUO001975-10G FLUO001975-100G FLUO001975-25G
2-(Trifluormethyl)benzylalkohol
2-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 4 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004621
CAS-Nummer: 346-06-5
EINECS: 206-467-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge