4-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002182-100G 002182-25G 002182-5G
FLUO002182-100GEA 219 EUR InStock
FLUO002182-100G FLUO002182-25G FLUO002182-5G
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Siedepunkt: 214
Melting Pt: 23
Dichte: 1.28 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004661
CAS-Nummer: 349-95-1
EINECS: 206-494-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge