2-Iod-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002976-25G 002976-5G
FLUO002976-25GEA 210 EUR InStock
FLUO002976-25G FLUO002976-5G
2-Iod-m-xylol
2-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
MW: 232.06 g/mol
Siedepunkt: 230
Melting Pt: 11.2
Dichte: 1.6518 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00019012
CAS-Nummer: 608-28-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge