2,6-Xylylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002553-5G 002553-25G 002553-100G
FLUO002553-5GEA 69.9 EUR InStock
FLUO002553-5G FLUO002553-25G FLUO002553-100G
2,6-Xylylisothiocyanat
2,6-Xylylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NS
Siedepunkt: 67 °C (0,4 mmHg)
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00038715
CAS-Nummer: 19241-16-8
EINECS: 242-906-0
UN: 3334
ADR: 9,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge