3,5-Xylylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008924-5G 008924-25G
FLUO008924-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008924-5G FLUO008924-25G
3,5-Xylylisothiocyanat
3,5-Xylylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NS
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00041082
CAS-Nummer: 40046-30-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge