2,5-Xylylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002552-5G 002552-25G
FLUO002552-5GEA 72.9 EUR InStock
FLUO002552-5G FLUO002552-25G
2,5-Xylylisothiocyanat
2,5-Xylylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NS
MDL Number: MFCD00046798
CAS-Nummer: 19241-15-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge