2-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
127132-1G 127132-5G
SIAL127132-1GEA 22.5 EUR InStock
SIAL127132-1G SIAL127132-5G
2-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 199
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 0.9921 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00008112
CAS-Nummer: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge