2,6-Diisopropylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
374733-25G 374733-5G
SIAL374733-25GEA 263 EUR InStock
SIAL374733-25G SIAL374733-5G
2,6-Diisopropylanilin, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropylanilin
Formel: C₁₂H₁₉N
MW: 177.29 g/mol
Siedepunkt: 257
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008887
CAS-Nummer: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge