3,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W359602-1KG W359602-250G W359602-5KG
SIALW359602-1KGEA 281 EUR InStock
SIALW359602-1KG SIALW359602-250G SIALW359602-5KG
3,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 227
Melting Pt: 62…65 °C
Dichte: 1.023 g/cm³ (17 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002304
CAS-Nummer: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge