2-Chlormethyl-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018619-1G 018619-5G
FLUO018619-1GEA 30.8 EUR InStock
FLUO018619-1G FLUO018619-5G
2-Chlormethyl-m-xylol
2-Chlormethyl-m-xylol
Formel: C₉H₁₁Cl
MW: 154.64 g/mol
MDL Number: MFCD01310815
CAS-Nummer: 5402-60-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge