2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
682519-1G 682519-5G
SIAL682519-1GEA 71.8 EUR InStock
SIAL682519-1G SIAL682519-5G
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Siedepunkt: 48 °C (0,05 mmHg)
Dichte: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013650
CAS-Nummer: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge