2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
003615-25G 003615-100G
FLUO003615-25GEA 42.9 EUR InStock
FLUO003615-25G FLUO003615-100G
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₅H₂₃ClO₂S
Melting Pt: 93…96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007433
CAS-Nummer: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge