1,2,3-Trimethylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T73202-50ML T73202-5ML
SIALT73202-50MLEA 151 EUR InStock
SIALT73202-50ML SIALT73202-5ML
1,2,3-Trimethylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Trimethylbenzene
Formel: C₉H₁₂
Dichte: 0,894 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008520
CAS-Nummer: 526-73-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge